주요 문서
Z304107
Quickfit® Vigreux column
L 600 mm, joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
FC3/23
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS24/29
제조업체/상표
Quickfit FC 3/23
재고 정보
not available in USA and Canada
길이
600 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Indentations arranged in sets of eight with four being horizontal and four sloping at 45°, promoting redistribution of liquid from walls to center of column for greater efficiency.
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)