주요 문서
Z304026
Quickfit® plain stillhead
Quickfit SH 4/44
동의어(들):
SH4/44
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
조인트
male joint ST/NS29/32
제조업체/상표
Quickfit SH 4/44
재고 정보
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 14/23 thermometer joint.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)