주요 문서
Z303178
Quickfit® Liebig condenser
L 200 mm, joint: ST/NS 19/26
동의어(들):
C1/12/SC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
조인트
joint: ST/NS19/26
제조업체/상표
Quickfit C1/12/SC
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
길이
200 mm
표면적
100 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)