주요 문서
Z303011
Quickfit® pear-shaped flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23
동의어(들):
FP100/1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
pear-shaped flask
single-neck
조인트
joint: ST/NS14/23
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Quickfit FP100/1
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single neck with ground-glass joint
특징 및 장점
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Ideal for micro and semi-micro distillations.
  • Reduced losses from thermal decomposition
  • Minimum hold-up
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)