material
borosilicate glass
round bottom flask
short
조인트
joint: ST/NS34/35
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
case of 10
제조업체/상표
Quickfit FR250/5S
재고 정보
not available in USA and Canada
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Short neck with ground-glass joint.
특징 및 장점
- Complies to ISO 4797 and ISO 1773 requirements
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Flask geometry permits very uniform heating
- With highest quality ground glass socket
- Comprehensive range of flasks available with capacities from 5ml to 5000ml
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.