주요 문서
Z300977
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 34/35
동의어(들):
DA35
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
조인트
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom34/35
제조업체/상표
Quickfit DA 35
재고 정보
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)