주요 문서
Z291803
Supelco
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.3 mL, glass insert (conical with polyspring), O.D. × H 6 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
glass insert (conical with polyspring)
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
6 mm × 30 mm
용적
0.3 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)