material
PTFE-coated
polygon
포장
pack of 3 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37120-0112
길이
38.1 mm
직경
9.5 mm
크기
1 1/2 in. × 3/8 in.
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
- Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
- Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
- Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
법적 정보
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.