주요 문서
Z282073
Coors alumina pestle
for Z282022
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.35
material
alumina
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Coorstek 60365
페스틀 길이
74 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Order mortar separately.
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)