주요 문서
Z278327
Conical reaction vial
capacity 10 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121700
NACRES:
NB.43
material
colorless tube
glass tube
screw top neck
무균
non-sterile
특징
graduations: no
External thread
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass D104153
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thin-wall with threaded outer 14/10 joint, cap with hole, PTFE-faced silicone rubber septum, and FETFE® O-ring.
The product does NOT have the side arm opening. It is the product shown on the left of the photo.
법적 정보
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)