설명
scale: 1 Å = 2.5 cm
특징
no. of atoms 52
no. of bonds 62
제조업체/상표
HGS 1000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The use of 14, 20, and 26-sided polyhedrons as atomic nuclei makes these models unique. The various bond angles and distances needed for the models can be precisely represented, and the symmetrical characteristics of the structures can be observed.
- Color-coded polyhedrons to indicate different elements
- Flexible polyacetal connecting bonds permit easy assembly of complicated molecules and models of strained compounds and distorted crystals
- Å scale provided with sets allows measurement of bond distances
- Bond puller included for easy disassemble
- Two types of orbital plates for p atomic orbitals and π molecular orbitals (some sets only)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.