material
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
캡 크기
53-400
무균
non-sterile
특징
graduations: no
with cap
with cap
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
WHEATON® W216943
용량
16 oz (500 mL)
직경 × 높이
80 mm × 146 mm
색상
amber
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
- Easy removal of contents
- HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
- Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
- Amber, USP Type III soda-lime glass
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.