특징
subdivision 0.5 mL
제조업체/상표
Fortuna Graf 101.081-44
부피 측정 범위
6-30 mL
용적
6-30 mL
피팅
GL 40
GL 45
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For dispensing solvents
Features:
Features:
- Dispensing piston made of glass
- Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
- Fully positional FIX adapter made of white PP for dispensers up to 10 mL or solid white PTFE for dispensers from 30 - 500 mL size
- Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
- Ergonomic finger protection cap
- Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
- Optifix Solvent dispenser available up to 500 mL
법적 정보
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.