주요 문서
Z257761
Enviro-Safe® pocket thermometer
greener alternative
temperature -10-110 °C, Without armor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.79
특징
subdivision 1 °C
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
HB Instruments B60570-1300
환경친화적 대안 제품 특성
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
온도 측정 범위
-10-110 °C
길이
145 mm
환경친화적 대안 카테고리
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Total immersion. With green, non-hazardous, liquid fill. 160 mm L with aluminum case. An armor option is available, providing extra shielding for the thermometer.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is designed as a safer chemical without mercury. Click here for more information.
법적 정보
Enviro-Safe is a registered trademark of H-B Instrument Co.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)