주요 문서
Z254282
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.24
크기
4
포장
pkg of 12 ea
높이 × 두께
29 mm × 3.5 mm
하부 O.D. × I.D.
29 mm × 22 mm
상부 O.D. × I.D.
46 mm × 39 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)