material
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
조인트
Joints threaded neck (20-415)
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Nalgene 2411-0125
용량
125 mL (4 oz)
뚜껑 크기
24 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Always dispenses one drop at a time. One-hand operation. Leakproof. Captive spout cap won′t pop out or leak when bottle is squeezed.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.