제조업체/상표
Coorstek 65611
직경
48 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247634
법적 정보
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객