주요 문서
Z246794
Zirconium crucible
Straight wall, capacity 55 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
높이
41 mm
용량
55 mL
두께
0.035 in.
상부 직경
47 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Handmade to stringent specifications for high tensile strength, yield strength, elongation, and chemical purity.
When used for fusions, will typically outlast nickel crucibles 20 to 1.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1