주요 문서
Z246638
Nickel crucible
Straight wall, capacity 55 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122200
NACRES:
NB.43
용량
55 mL
직경 × 높이
47 mm × 41 mm
두께
0.035 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)