material
polypropylene
특징
subdivision 50 mL
포장
pkg of 100 ea
높이 × O.D.
133 mm × 107 mm
용량
800 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Translucent PP with three dripless pouring spouts
- Molded graduations
- Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
- Autoclavable
기타 정보
Browse all plastic beakers
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.