주요 문서
Z244120
Sigma-Aldrich
Sample cylinder plug
carbon steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
material
carbon steel
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 1/4 in. NPTM square head plug fits all Sure/Pac sample cylinder sizes.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)