주요 문서
Z231541
Duroplan petri dishes
O.D. × H 120 mm × 20 mm
동의어(들):
217555106
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.14
material
borosilicate glass
무균
non-sterile
특징
lid
포장
pack of 1 ea
case of 10 ea
제조업체/상표
DURAN® 217555106
재고 정보
not available in USA and Canada
O.D. × H
120 mm × 20 mm
접시 용량
~220 mL
접시 직경
120 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
법적 정보
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)