주요 문서
Z225509
Flask brush
Black nylon
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131605
NACRES:
NB.35
일반 설명
Stiff 41/2 × 13/4in. brush mounted on a preformed, plastic handle that adapts itself to the curvature of the flask. Overall L: 16 in. Fits through 24/40 joints.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)