주요 문서
Z218693
Clamps
fits flask, 1,000 mL
동의어(들):
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.43
특징
fits flask 1,000 mL
제조업체/상표
Ace Glass 650806
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)