material
stainless steel
특징
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 8074-07
길이
58 cm , overall
평면단 크기
28 cm
샤프트 직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ground and polished shaft for use with 10 mm I.D. Trubore® bearing, either glass or PTFE. Supplied with removable button to accept standard PTFE and SS blades. Use without button for agitators listed below. Half the length of the shaft is machined flat to allow seating of set screws on agitators at variable positions on the shaft.
법적 정보
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.