주요 문서
Z212482
J-KEM® thermocouple extension cable
For thermocouple T, single-element
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112303
NACRES:
NB.76
제조업체/상표
J-Kem
길이
10 ft
3.05 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For all controllers except Model 270, 24 gauge, coiled PVC.
법적 정보
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)