주요 문서
Z203653
PTFE syringe tubing
gauge 20, L 36 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105108
NACRES:
NB.03
길이
36 in.
게이지
20
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
기타 정보
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)