주요 문서
Z189707
Sigma-Aldrich
Sleeves for dry box glove and sleeve assembly
straight sleeves, neoprene, port size 6 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
46181504
NACRES:
NB.35
material
neoprene
무균
non-sterile
특징
latex free
powder-free
reusable
포장
pack of 1 pair
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
포트 크기
6 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Package includes 2 sleeves, wrist rings, and springs.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)