주요 문서
Z186856
Sigma-Aldrich
Disposable polystyrene weighing dishes
blue, L × W × H 40 mm × 40 mm × 8 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.71
material
polystyrene
rectangular
포장
pack of 100 ea
case of 500 ea
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
길이 × 너비 × 높이
40 mm × 40 mm × 8 mm
접시 길이 × 너비
40 mm × 40 mm
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)