주요 문서
Z180351
Supelco
Tubing connector for large columns
Tubing insertion tool, tube I.D. 1.5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
SB.52
제조업체/상표
Ace Glass 585580
기술
LPLC: suitable
튜브 I.D.
1.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
TFE nut with 1/4-28 UNF 2B male thread connects small I.D. tubing to bottom drip adapter. KEL-F insert mechanically wedges tubing against fitting. For vacuum or pressure applications. Tubing-insertion tool required for assembly. Order nut, insert, and insertion tool separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)