주요 문서
Z180017
Supelco
Michel-Miller column filter disc
Ace-Thred for #11
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
paper
제조업체/상표
Ace Glass 581411
기술
LPLC: suitable
피팅
Ace-Thred for #11
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use at either end of column. Filter disc sizes 7 and 11 are made from specially pure, very uniform, highly-absorbent paper. Order adapter separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)