주요 문서
Z179965
Supelco
Stainless steel tubing adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.52
제조업체/상표
Ace Glass 580912
기술
LPLC: suitable
일반 설명
Use with end-fitting adapter to connect tubing to M-M columns. Thread is 1/4-28 to 1.5mm O.D. extension.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)