주요 문서
Z179825
Supelco
Michel-Miller column stopper
Ace-Thred for #25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.52
제조업체/상표
Ace Glass 580325
기술
LPLC: suitable
피팅
Ace-Thred for #25
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PTFE for use at either end of any chromatography column with Ace-Threds. Makes a leak-tight seal without O-rings.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)