제조업체/상표
Ace Glass 580107
기술
LPLC: suitable
피팅
Ace-Thred for #7
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use at either end of column. 1/4 -28 female thread at top accepts standard miniature plumbing systems. Male Ace-Thred matches thread size of M-M columns. Bore is 1.5 mm. Use with filter discs to retain column-packing material. Order adapter and filter discs separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.