제조업체/상표
Bel-Art
높이 × O.D.
12 in. × 16 in.
일반 설명
Molded, high-impact, scuff-resistant, and lightweight. Spring-loaded, floating, ball casters at four points roll only when weight is removed from stool. When weight is on stool, it rests on vinyl bumper rim which clings to floor. Free-floating action makes it easy to push in any direction.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.