주요 문서
Z168769
Stainless steel forceps
Reverse action
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
포장
pack of 1 ea
길이
5 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
with sharp, smooth points, normally closed, easily opens with finger pressure
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)