material
natural polypropylene vial
특징
closure type snap ring vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
12 mm × 32 mm
용적
0.1 mL
피팅
thread for 11 mm
일반 설명
0.1 mL vol., 12 × 32 mm. Lightweight, nonbreakable, high chemical resistance. Compatible with Beckman®, Agilent®, PerkinElmer®, Spectra-Physics® autosamplers.
1PAK = 1,000 vials
0.1PAK = 100 vials
1PAK = 1,000 vials
0.1PAK = 100 vials
법적 정보
Agilent is a registered trademark of Agilent Technologies, Inc.
Beckman is a registered trademark of Beckman Coulter, Inc.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Spectra-Physics is a registered trademark of Newport Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.