주요 문서
Z162159
Spinfin® magnetic stirring bar
H × diam. 9.5 mm × 9.5 mm
동의어(들):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated (fin)
PTFE-coated
포장
pack of 2
제조업체/상표
Bel-Art F37125-0038
높이 × 직경
9.5 mm × 9.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Disks have fins on top for complete agitation.
법적 정보
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)