주요 문서
Z157953
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 1,000 ‑ 4,000 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.43
material
lead (coated)
무균
non-sterile
특징
fits flask 1,000 ‑ 4,000 mL
포장
pack of 1
제조업체/상표
Bel-Art F18307-0020
내면 직경
71 mm (2.8 in.)
중량
908 g
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stabilizes glassware or apparatus in troughs or water baths. Vikem vinyl coating protects glassware and is chemically resistant.
  • Red in color for high visibility
  • Fits over flask and seats against shoulder
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)