주요 문서
Z151564
Sigma-Aldrich
Erado-Sol® liquid stain remover
weight 32 oz (964 g ), (bottle)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
47131800
NACRES:
NB.35
중량
32 oz (964 g ), (bottle)
법적 정보
Erado-Sol is a registered trademark of Cambridge Diagnostic Products, Inc.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)