주요 문서
Z151491
Sigma-Aldrich
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 5.7 L
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101500
NACRES:
NB.74
material
stainless steel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Branson 100-410-174
탱크 용량
5.7 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 3800 Utrasonic Bath. Dimensions 220 mm x 110 mm x 100 mm.
법적 정보
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)