주요 문서
Z146528
Sigma-Aldrich
Ace Rotary-evaporator/freeze-drying flask
capacity 500 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
무균
non-sterile
특징
closure type Lid
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 7030-06
기술
cryopreservation: suitable
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Flange with two ground flats opposite each other allows nylon retainers on adapter head to pass over. O-ring in head and flask grooves make a vacuum-tight seal when head is turned 90° in either direction. No grease, springs, or clamp necessary. Adapter heads and O-rings sold separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)