주요 문서
Z137391
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
특징
fits shaft o.d. 6 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 9542-20
직경
64 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)