주요 문서
Z136158
Sigma-Aldrich
Scienceware® heavy-duty pail
capacity 15 L (15.4 qt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
제조업체/상표
Bel-Art
높이 × I.D.
13 in. × 11 in.
용량
15 L (15.4 qt)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PE with large pour spout. Has recessed bottom for better grip while pouring. Graduated inside in L.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)