material
ETFE cap
round translucent FEP bottle
조인트
Joints threaded neck (20)
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene 1600-0001
보틀 직경 × 높이
32 mm × 75 mm
용량
30 mL
색상
clear Bottle
white Screw closure
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.