주요 문서
Z127353
Cochranes Orbit size bond tube sets
assortment set
동의어(들):
chemistry model sets, molecular model sets
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
60104506
NACRES:
NB.17
제조업체/상표
Cochranes 0072
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Components:
green, 3.5 cm (140)
green, 2.5 cm (140)
green, 2 cm (420)
green, 21 cm (10)
grey, 21 cm (3)
white, 21 cm (3)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)