주요 문서
Z126063
Ace McLeod vacuum gauge
pressure 0-15 mmHg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112406
NACRES:
NB.79
제조업체/상표
Ace Glass 872809
파라미터
0-15 mmHg pressure
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With interchangeable measuring tube. Mercury not included.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)