주요 문서
Z125652
Ace three-neck round-bottom flasks
vertical, capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
동의어(들):
bottom flask, flask round, round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass flask
round bottom flask
three-neck (Vertical)
조인트
center joint: ST/NS29/42
side Joints: ST/NS24/40 (2)
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Ace Glass 6944-18
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)