주요 문서
Z124400
Sigma-Aldrich
Natural rubber septa
red rubber, mixed set (145 pieces with carrying box)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
material
red rubber
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Mixed set contains:
25 each of the septa for 5 mm NMR tubes; 7 mm O.D. glass tubing; and 8 or 9 mm O.D. glass tubing
20 each of the septa for 9 or 10 mm O.D. glass tubing; and 10/30 joints and small test tubes
10 each of the septa for 14/20 joints; 19/22 joints; and 24/40 joints
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • Z564710Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 9.3 mm × 15.7 mm, red 2 EASDS
  • Z565644Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 1.5 mm × 3.9 mm, red 5 EASDS
  • Z565660Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 2.2 mm × 4.5 mm, red 5 EASDS
  • Z565687Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 2.4 mm × 5.3 mm, red 5 EASDS
  • Z565709Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 3.4 mm × 6.6 mm, red 4 EASDS
  • Z564699Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 7.9 mm × 14 mm, red 2 eaSDS
  • Z564699Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 7.9 mm × 14 mm, redSDS
  • Z564737Sleeve stopper septa, bottom I.D. × O.D. 12.7 mm × 23.7 mm, red 2 EASDS
모두 보기 (8)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)