주요 문서
Z123404
Sigma-Aldrich
PTFE spacers for Presslok demountable cell holder
diam. 25 mm, pathlength 0.1 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.32
기술
IR spectroscopy: suitable
직경
25 mm
경로길이
0.1 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)